GF27652743
Hafnium
foil, 10mm disks, thickness 0.007mm, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000130
About This Item
Análisis
97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 276-527-43
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
diám. × grosor
10 mm × 0.007 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N