Documentos clave
GF27005970
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 15mm disks, 0.02mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI170250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 270-059-70
tamaño × grosor
15 mm × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)