GF26610061
Polyphthalamide
35% Glass Fiber Filled, granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinónimos:
PH356300
About This Item
Productos recomendados
product name
Polyphthalamide 35% Glass Fiber Filled, (PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 266-100-61
peso
100 g
color
natural
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable