Merck
GF26229359
Niobium
tube, 100mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.3mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB007300, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.90%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 262-293-59
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
100 mm × 0.3 mm
D.E. × D.I.
5.0 mm × 4.4 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)