Merck
GF26180030
Carbon
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 006100, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
lumps
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 261-800-30
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
1.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)