Key Documents
GF25240081
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Sinónimos:
AL706010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 252-400-81
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm