GF24441106
Carbon
tube, graphite, 150mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007200, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.95%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 244-411-06
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
3.18 mm × 1.18 mm ×
tamaño × grosor de la pared
150 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)