GF24079855
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 200 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617480
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 240-798-55
Longitud
200 mm
D.E.
25 mm
pared grosor
1.5 mm