GF23930894
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
formulario
tubes
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 239-308-94
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Longitud
100 mm
D.E.
3.18 mm
pared grosor
0.8 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable