GF23790348
Vanadium
foil, thickness 0.02 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
Sinónimos:
V 000190
About This Item
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 237-903-48
resistividad
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.02 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)