GF23776577
Iron
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, hard, 99.5%
Sinónimos:
Iron, FE000260
About This Item
Análisis
99.50%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 237-765-77
resistividad
9.71 μΩ-cm
L × grosor
25x25 mm × 0.05 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N