GF23031010
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, additives heat stabilizer only
Sinónimos:
CT306310
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 230-310-10
peso
2000 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)