Documentos
GF22533128
Stainless steel - AISI 316
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FE247915
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 225-331-28
Longitud
100 mm
diámetro
10.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable