Documentos clave
GF22445906
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 50.8 mm, size 155 × 157 mm
Sinónimos:
ST303175
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 224-459-06
tamaño
155 × 157 mm
grosor
50.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)