GF22386438
Tantalum
powder, max. particle size 350 micron, weight 10 g, min. particle size 45 micron
Sinónimos:
TA006010, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Formulario
powder
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 223-864-38
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamaño de la part. máx.
350 μm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)