Merck
GF21349885
Hafnium
rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF007902
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 213-498-85
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diám.
200 mm × 2.0 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N