GF21049758
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), rod, diam. 25 mm, L 100 mm
Sinónimos:
FP327970
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 210-497-58
Longitud
100 mm
Diámetro
25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)