Documentos
GF20754109
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinónimos:
FF157960
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 207-541-09
Longitud
200 mm
diámetro
31.5 mm