Documentos
GF19707655
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, condition biaxially oriented
Sinónimos:
PP301150
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 197-076-55
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable