Documentos clave
GF17753935
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 20m coil, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020300
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 177-539-35
L × An × grosor
20 m × 150 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)