GF16779213
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
FP306810
formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 167-792-13
Diámetro
1.59 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable