GF16122327
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI095150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 161-223-27
L × diám.
10 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)