GF15765127
Zirconium
sponge, 20g, max. size 25mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR006100
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.20%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 157-651-27
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable