Documentos
GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT065105
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 152-219-33
Longitud
10 m
diámetro
0.025 mm