Documentos
GF15165705
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinónimos:
ST311050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 151-657-05
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.05 mm
color
clear clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable