Documentos clave
GF14295270
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinónimos:
FV331025
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 142-952-70
Longitud
0.5 m
bobina anchura
300 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)