GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145450
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 140-275-21
Longitud
5 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)