Merck
GF13882226
Zirconium
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.2%
Sinónimos:
ZR000321
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.2%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 138-822-26
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)