Documentos
GF13655853
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.9 mm
Sinónimos:
SI617041
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 136-558-53
Longitud
200 mm
D.E.
3.0 mm
pared grosor
0.9 mm