Merck
GF13592516
Carbon
foil, thickness 1.0 mm, 25 mm diameter, purity 99.99%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000740, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.99%
formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 135-925-16
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Diámetro
25 mm
grosor
1.0 mm
diámetro
25 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)