GF13349066
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG007200
About This Item
Análisis
99.95%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 133-490-66
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × grosor
1000 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)