Documentos clave
GF12944943
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL017140
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 129-449-43
L × grosor
100 mm × 0.065 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.61 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)