Merck
GF12910126
Tungsten
foil, thickness 0.015 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95%
Sinónimos:
W 000180, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.95%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 129-101-26
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.015 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable