GF12363735
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Sinónimos:
ET311452
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 123-637-35
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.5 mm
color
colorless
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)