Documentos clave
GF12223505
Alumina
sphere, 10.0 mm diameter, 5 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
AL606870
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 122-235-05
diámetro
10.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)