GF12199608
Carbon
rod, 50mm, diameter 1.0mm, graphite, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007908, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.95%
Formulario
rod
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 121-996-08
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
diám. tamaño
50 mm × 1.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)