Documentos clave
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
Sinónimos:
NI094850
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
tamaño del disco
25 mm
descripción
3.5μm permanent mylar support
Formulario
disc (microfoil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 111-610-66
grosor
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)