GF10782121
Cobalt
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Sinónimos:
Cobalt, CO000270
About This Item
Análisis
99.99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 107-821-21
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable