GF09522053
Aluminum
insulated wire, conductor diameter 0.05 mm, length 1 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinónimos:
AL005840
About This Item
Formulario
wire
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 095-220-53
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Longitud
1 m
Diámetro
0.05 mm
aislamiento grosor
0.008 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)