Documentos
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
PT017180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 091-018-65
Longitud
100 mm
D.E.
1.6 mm
pared grosor
0.3 mm