Merck
GF09085428
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000160
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 090-854-28
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N