Documentos clave
GF08606662
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 300 mm, wall thickness 0.9 mm
Sinónimos:
SI617041
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 086-066-62
Longitud
300 mm
D.E.
3.0 mm
pared grosor
0.9 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)