GF08487456
Copper - O.F.H.C.
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, hard, 99.95+%
Sinónimos:
Copper, CV000561
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.95%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 084-874-56
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)