GF08426640
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007620
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.2%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 084-266-40
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 9.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable