GF08337056
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI160270
About This Item
formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 083-370-56
tamaño × grosor
50 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)