GF07796212
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
DY000230
About This Item
Análisis
99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 077-962-12
resistividad
89 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 50 mm
grosor
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
densidad
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable