Merck
GF07584385
Cinc
rod, 7.62 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
ZN007914
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 075-843-85
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longitud
1000 mm
diámetro
7.62 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)