GF06331047
Indium
foil, 8mm disks, thickness 0.04mm, 99.8%
Sinónimos:
Indium, IN000190
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Análisis
99.8%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 063-310-47
resistividad
8.37 μΩ-cm
diám. × grosor
8 mm × 0.04 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable