Documentos clave
GF05917978
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.9mm thickness, annealed, mirror polished on both sides
Sinónimos:
FF210376
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed (mirror polished on both sides)
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 059-179-78
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.9 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)