Documentos clave
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Sinónimos:
AL607078
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 057-158-73
Longitud
46 mm
D.E.
4.0 mm
pared grosor
1.53 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)